Drukuj
Komory fitotronowe, seria KBW
Dostawca: Binder
BIND9020-0339EA 94710 PLN
BIND9020-0339 BIND9020-0338 BIND9020-0340
Komory fitotronowe, seria KBW
Komory testowe Komory wzrostu roślin
The KBW series plant growth chambers are precise units for plant cultivation under advanced working conditions. They provide perfect simulation of a wide range of growing environments. The units satisfy all requirements for optimum lighting and temperature conditions, so that culture processes can be defined and reproduced exactly. The design includes two or three variable position daylight cassettes with five daylight luminescence tubes each, which provides homogeneous light distribution. Units self-test for comprehensive status analysis.
  • Precision and outstanding dynamics
  • Even distribution of light on all levels and adjustable fan speed
  • Environmentally friendly
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Ethernet interface for APT-COM™ DataControlSystem communication software
Mają wewnętrzne drzwi szklane, port dostępu z zatyczką silikonową o Ø30 mm po lewej stronie. Jednostki wyposażone w niezależne zabezpieczenie temperaturow klasy 3.1 z alarmem wizualnym, co chroni próbki i inkubator. Kontroler mikroprocesorowy z dwoma programów, każdy z 10 sekcjami lub, alternatywnie jeden program z 20 sekcjami. Cyfrowe ustawienie temperatury z dokładnością do jednej dziesiątej stopnia, zintegrowany tygodniowy programm czasowy, wskaźnik upływającego czasu i sterowana elektronicznie wstępna komora APT.line ™ zapewniająca dokładność temperatury i powtarzalne wyniki.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma lub trzema półkami ze stali nierdzewnej i certyfikatem. Możliwa kalibracja i walidacja, po szczegóły prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor.