Drukuj
Zatyczki wielokrotnego użytku, Rockets® Full Detect
Dostawca: Moldex
Rockets®
111-0720EA 1090 PLN
111-0720
Zatyczki wielokrotnego użytku, Rockets® Full Detect
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku
Corded earplugs made from soft TPE material which is gentle on the skin. The flexible design and the solid handle ensures easy insertion and removal of plugs.
  • Fully detectable
  • Air-cushioned tip
  • Comes with handy PocketPak storage container
Washable and reusable, ideal for the food industry.
SNR: 27 dB
Certyfikaty: EN 352-2:2002
Uwaga: * One size fits all.