Drukuj
Wkładki do rękawic, RU 711
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
RU711/6 RU711/8
DALLRU711/6EA 242 PLN
DALLRU711/6 DALLRU711/8
Wkładki do rękawic, RU 711
Rękawice
Te rękawice wykonane z 93% bawełny i 7% elastanu są idealne do precyzyjnych prac i operacji wykańczających w środowisku mechanicznym, zegarków, biżuterii, fotografii. Nadaje się również do prac wymagających czystych rękawic bez pluszu.
  • Bawełniana splot zapewnia mechaniczną wydajność rękawicy, pochłaniając pot z dłoni, zapewniając dodatkowy komfort. Rękawica jest oburęczna i przez to bardziej opłacalna Ścisłe dzianie sprawia, że rękawica stanowi doskonałe podparcie, ogranicza penetrację brudu i zapewnia dobrą chwytność. Prążkowany w nadgarstku, aby zapewnić odpowiedni komfort nadgarstka. Biały kolor zwiększa higienę i właściwości czystości rękawicy
Certyfikaty: Cat. I