Drukuj
Miarowe cylindry do mieszania, klasy B, with PE stopper
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42211018 42211024 42211048 42211060
612-9440EA 79.3 PLN
612-9440 612-9441 612-9443 612-9444
Miarowe cylindry do mieszania, klasy B, with PE stopper
Cylindry Cylindry miarowe
Soda glass, class B, with PE stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Fused amber graduation
  • Interchangeable base and protecting ring of HDPE
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788