Drukuj
Śruby z łbem cylindrycznym, BOLA
Dostawca: Bohlender
H1128-26 H1128-14 H1128-22 H1128-18
BOHLH1128-26EA 85 PLN
BOHLH1128-26 BOHLH1128-14 BOHLH1128-22 BOHLH1128-18
Śruby z łbem cylindrycznym, BOLA
Mocowania Śruby/Gwinty
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 84/DIN EN ISO 1207