Drukuj
Pokrywy do zlewek
Dostawca: Bohlender
H927-14 H927-06 H927-08 H927-13 H927-11 H927-09 H927-07 H927-05 H927-04 H927-03 H927-15
BOHLH927-14EA 605 PLN
BOHLH927-14 BOHLH927-06 BOHLH927-08 BOHLH927-13 BOHLH927-11 BOHLH927-09 BOHLH927-07 BOHLH927-05 BOHLH927-04 BOHLH927-03 BOHLH927-15
Pokrywy do zlewek
Zlewki
PTFE, białe.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od -200 do + 250 ° C
Pokrywa z centrującym ramieniem.