4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31476.03
H31476.06
H31476.03EA
421
PLN
H31476.03
H31476.06
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 97%
CAS No.: 142646-58-0
Molecular Formula: C28H44N2
Formula Weight: 408.67
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD00800915
Formuła:
C₂₈H₄₄N₂ Temp. topnienia: 61…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00800915 Numer CAS: 142646-58-0 |