Drukuj
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
373230010 373230050 373230250
ACRO373230010EA 308 PLN
ACRO373230010 ACRO373230050 ACRO373230250
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formuła: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Temp. topnienia: 174…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006441
Numer CAS: 1134-35-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-483-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %