Drukuj
Sudan black B, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
190160250 190161000
ACRO190160250EA 389 PLN
ACRO190160250 ACRO190161000
Sudan black B, high purity biological stain
Sudan black B
Formuła: C₂₉H₂₄N₆
Temp. topnienia: 120…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006919
Numer CAS: 4197-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-087-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies