Drukuj
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H26952.06 H26952.18
H26952.06EA 683 PLN
H26952.06 H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 65039-10-3 Molecular Formula: C7H11ClN2 Formula Weight: 158.63 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD07784450
Formuła: C₇H₁₁ClN₂
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784450
Numer CAS: 65039-10-3