Allyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16012.14
A16012.22
A16012.36
A16012.14EA
351
PLN
A16012.14
A16012.22
A16012.36
Allyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Allyltriphenylphosphonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 18480-23-4
Molecular Formula: C21H20ClP
Formula Weight: 338.82
Melting Point: 230-232°
MDL No.: MFCD00031542
Formuła:
C₂₁H₂₀ClP Temp. topnienia: 230…232 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031542 Numer CAS: 18480-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-368-7 |