Allyltriphenylphosphonium bromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14490.18
A14490.30
A14490.18EA
370
PLN
A14490.18
A14490.30
Allyltriphenylphosphonium bromide ≥99%
Allyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 1560-54-9
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 222-225°
Beilstein Reference: 3579053
Formuła:
C₂₁H₂₀BrP MW: 383.261 g/mol Temp. topnienia: 222…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011808 Numer CAS: 1560-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-332-6 |