Drukuj
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
103040250 103041000
ACRO103040250EA 148 PLN
ACRO103040250 ACRO103041000
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Allyltriphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₁H₂₀BrP
Temp. topnienia: 222…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011808
Numer CAS: 1560-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-332-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)