Drukuj
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
Synonim: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
A1088.0005 A1088.0010
A1088.0005EA 1230 PLN
A1088.0005 A1088.0010
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Formuła: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548.68 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010404
Numer CAS: 30931-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 250-396-6