3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13143.03
L13143.06
L13143.14
L13143.03EA
292
PLN
L13143.03
L13143.06
L13143.14
3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
3-(3-Furyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 39244-10-5
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1306450
Formuła:
C₇H₆O₃ Temp. topnienia: 152…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075074 Numer CAS: 39244-10-5 |