3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Furan-2-yl)acrylic acid
B21653.14
B21653.22
B21653.30
B21653.14EA
332
PLN
B21653.14
B21653.22
B21653.30
3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 539-47-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 140-144°
Boiling Point: 286°
Merck Reference: 14,4297
MDL No.: MFCD00003257
Formuła:
C₇H₆O₃ Temp. Wrzenia: 286 °C Temp. topnienia: 140…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003257 Numer CAS: 539-47-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-718-8 Klasyfikacja Merck : 14,4297 |