Drukuj
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Dostawca: Molekula
Uwaga
Synonim: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
17084825-100G 17084825-500G
MOLE17084825-100GEA 1030 PLN
MOLE17084825-100G MOLE17084825-500G
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Formuła: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006160
Numer CAS: 16052-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-198-8