EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13714.14
A13714.22
A13714.14EA
307
PLN
A13714.14
A13714.22
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid) ≥99%
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Purity: 99%
CAS No.: 16052-06-5
Molecular Formula: C9H20N2O4S
Formula Weight: 252.33
Melting Point: 242° dec.
Beilstein Reference: 3957385
Formuła:
C₉H₂₀N₂O₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006160 Numer CAS: 16052-06-5 Numer WE (dawny EINECS): 240-198-8 |