Drukuj
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid) 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
172601000 172605000
ACRO172601000EA 447 PLN
ACRO172601000 ACRO172605000
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid) 99% dla biochemii
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Formuła: C₉H₂₀N₂O₄S
Temp. topnienia: 237…239 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006160
Numer CAS: 16052-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-198-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.1
pH 5 to 6 (10 % w/v at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %