Acridine orange (hemizinc salt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13159.06
L13159.14
L13159.06EA
194
PLN
L13159.06
L13159.14
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
CAS No.: 10127-02-3
Molecular Formula: C17H19N3.HCl.ZnCl2
Formula Weight: 438.10
Beilstein Reference: 3734978
MDL No.: MFCD00081043
Formuła:
C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081043 Numer CAS: 10127-02-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-353-6 |