TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 0.5 M in water 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TCEP HCl
H51864.AA
H51864.AC
H51864.AE
H51864.AAEA
545
PLN
H51864.AA
H51864.AC
H51864.AE
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 0.5 M in water 95%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Purity: 95%
CAS No.: 51805-45-9
Molecular Formula: C9H15O6P.HCl
Formula Weight: 286.65
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145469
Formuła:
C₉H₁₆ClO₆P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145469 Numer CAS: 51805-45-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |