Alizarin red S (sodium salt) 1% w/v aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
C.I. 58005
42746.AE
42746.AP
42746.AEEA
268
PLN
42746.AE
42746.AP
Alizarin red S (sodium salt) 1% w/v aqueous solution
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013049
Formuła:
C₁₄H₇NaO₇S MW: 342.26 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013049 Numer CAS: 130-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-981-8 |