2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
B25028.0B
B25028.22
B25028.30
B25028.36
B25028.0BEA
2940
PLN
B25028.0B
B25028.22
B25028.30
B25028.36
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 99%
CAS No.: 332-77-4
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 160…162 °C Temp. topnienia: < –40 °C Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003220 Numer CAS: 332-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-367-5 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |