Drukuj
Acriflavine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
346840100 346840250 346841000
ACRO346840100EA 279 PLN
ACRO346840100 ACRO346840250 ACRO346841000
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Appearance: Orange-red to red-brown Powder
Formuła: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069039
Numer CAS: 69235-50-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 1 h)