Drukuj
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DDM
MQ200
D4641-1G D4641-25G D4641-500MG D4641-5G
SIALD4641-1GEA 1980 PLN
SIALD4641-1G SIALD4641-25G SIALD4641-500MG SIALD4641-5G
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formuła: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00043012
Numer CAS: 69227-93-6