n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, high purity
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
329370010
329370050
329370250
ACRO329370010EA
1120
PLN
ACRO329370010
ACRO329370050
ACRO329370250
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, high purity
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formuła:
C₂₄H₄₆O₁₁ Temp. topnienia: 217 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00043012 Numer CAS: 69227-93-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water) |