Drukuj
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 248 PLN
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)
Formuła: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
MW: 370.543 g/mol
Temp. topnienia: >250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631276
Numer CAS: 18039-90-2
Jednostka: 2925
ADR: 4.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %