Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39550.04
39550.09
39550.04EA
381
PLN
39550.04
39550.09
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
CAS No.: 21959-01-3
Molecular Formula: C8H16Cl4O2Zr
Formula Weight: 377.25
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to off-white
Melting Point: 175-177°
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00145367
Formuła:
C₄H₈Cl₄OZr Temp. topnienia: 175…177 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145367 Numer CAS: 21959-01-3 Jednostka: 2925 ADR: 4.1,II |