(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16503.14
A16503.22
A16503.14EA
316
PLN
A16503.14
A16503.22
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate ≥99%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 80822-15-7
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 6121616
Formuła:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Temp. topnienia: 87…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150722 Numer CAS: 80822-15-7 Numer WE (dawny EINECS): 241-097-1 |