Drukuj
Actinomycin D 93%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
294940050 294940250 294940010 294941000
ACRO294940050EA 597 PLN
ACRO294940050 ACRO294940250 ACRO294940010 ACRO294941000
Actinomycin D 93%
Actinomycin D
Red crystalline powder
Formuła: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Temp. topnienia: 245…252 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005033
Numer CAS: 50-76-0
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %