Drukuj
2'-Deoxycytidine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
226720010 226722500 226725000 226720050 226720250
ACRO226720010EA 443 PLN
ACRO226720010 ACRO226722500 ACRO226725000 ACRO226720050 ACRO226720250
2'-Deoxycytidine 99+%
2'-Deoxycytidine
Formuła: C₉H₁₃N₃O₄
Temp. topnienia: 209…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006547
Numer CAS: 951-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-454-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥99.0 %