Inosine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
122250100
122250250
122251000
122252500
ACRO122250100EA
373
PLN
ACRO122250100
ACRO122250250
ACRO122251000
ACRO122252500
Inosine 99%
Inosine
Formuła:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066770 Numer CAS: 58-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-390-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
UV spectrophotometry | Molar absorptivity 12200 +/- 2%, on dry substance |
UV transmittance | ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell) |
Ratio of Absorbances | 0.22 to 0.26 (A280/A260) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |