Drukuj
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0160-20GEA 0 PLN
0160-20G 0160-5G
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate, Ultrapure
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate
Adenosine-5'- diphosphate, disodium salt. Involved in energy and nucleic acid metabolism.
Formuła: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00066635
Numer CAS: 16178-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-314-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
A250/A260 0.74 – 0.82
A280/A260 0.13 – 0.19
Arsenic <0.0001%
ATP ≤1%
Em (259 nm, Phosphate Buffer, pH 7.0) ≥14500
Heavy Metals <0.002%
Loss on Drying <8%
Solubility (5%, Water) pass