Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
164670010
164670050
164672500
ACRO164670010EA
322
PLN
ACRO164670010
ACRO164670050
ACRO164672500
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate 98%
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate
Formuła:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·xH₂O Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00150927 Numer CAS: 16178-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-314-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % (K.F.) |
Solubility | (5 % w/v in water) Clear colorless |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 15000 +/- 2%, pH 7 |
Ratio of Absorbances | 0.15 to 0.17 (A280/A260) |
Sodium (Na) | 8 to 10 % |