Drukuj
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
164670010 164670050 164672500
ACRO164670010EA 322 PLN
ACRO164670010 ACRO164670050 ACRO164672500
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate 98%
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate
Formuła: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·xH₂O
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00150927
Numer CAS: 16178-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-314-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Solubility (5 % w/v in water) Clear colorless
UV spectrophotometry molar absorptivity 15000 +/- 2%, pH 7
Ratio of Absorbances 0.15 to 0.17 (A280/A260)
Sodium (Na) 8 to 10 %