Adenosine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
Purity: 99%
CAS No.: 58-61-7
Molecular Formula: C10H13N5O4
Formula Weight: 267.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 234-237°
Beilstein Reference: 93029
Merck Reference: 14,153
Optical Rotation: -70° (c=2 in 5% NaOH)
MDL No.: MFCD00005752
Formuła:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Temp. topnienia: 234…237 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005752 Numer CAS: 58-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-389-9 Klasyfikacja Merck : 14,153 |