Drukuj
8-Bromoadenosine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside, 6-Amino-8-bromopurine riboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
155780010 155780050
ACRO155780010EA 720 PLN
ACRO155780010 ACRO155780050
8-Bromoadenosine 98%
8-Bromoadenosine
Formuła: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005733
Numer CAS: 2946-39-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-959-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (20°C, 589 nm) (c=2.5, DMSO)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure