2'-Deoxyadenosine monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 16373-93-6
Molecular Formula: C10H13N5O3.H2O
Formula Weight: 269.26 (251.24anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-189°
Beilstein Reference: 5191174
Optical Rotation: -25° (c=0.5 water)
MDL No.: MFCD00149364
Formuła:
C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O Temp. topnienia: 186…189 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00149364 Numer CAS: 16373-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-488-7 |