Drukuj
2'-Deoxyadenosine monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
154990010 154990050 154990250
ACRO154990010EA 361 PLN
ACRO154990010 ACRO154990050 ACRO154990250
2'-Deoxyadenosine monohydrate 99%
2'-Deoxyadenosine monohydrate
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
MW: 269.26 g/mol (251.24 anhy)
Temp. topnienia: 185…187 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149364
Numer CAS: 16373-93-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-488-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (c=1, w/v, 1M NaOH) clear colorless to almost colorless
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm