2'-Deoxyinosine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
H52292.MD
H52292.03
H52292.06
H52292.MDEA
181
PLN
H52292.MD
H52292.03
H52292.06
2'-Deoxyinosine ≥98%
2'-Deoxyinosine
Purity: 98+%
CAS No.: 890-38-0
Molecular Formula: C10H12N4O4
Formula Weight: 252.23
MDL No.: MFCD00005762
Formuła:
C₁₀H₁₂N₄O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005762 Numer CAS: 890-38-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-964-1 |