2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
226731000
226730010
226730050
ACRO226731000EA
211
PLN
ACRO226731000
ACRO226730010
ACRO226730050
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formuła:
C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O Temp. Zapłonu: 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150760 Numer CAS: 961-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-505-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 13700 +/- 4%, on dry basis |