Drukuj
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
342550050 342550250
ACRO342550050EA 323 PLN
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formuła: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259.0887 g/mol
Temp. topnienia: 172…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051733
Numer CAS: 27631-29-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %