Drukuj
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050 191630500
ACRO191630050EA 331 PLN
ACRO191630050 ACRO191630500
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Formuła: C₂₄H₂₁N₅
MW: 379.4570 g/mol
Temp. topnienia: 130 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003904
Numer CAS: 6368-72-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-862-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies