Drukuj
Naphthalene black 10B (naphthol blue black, acid black 1)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11374.14 A11374.22
A11374.14EA 301 PLN
A11374.14 A11374.22
Naphthalene black 10B (naphthol blue black, acid black 1)
Naphthalene black 10B (naphthol blue black, acid black 1)
CAS No.: 1064-48-8 Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2 Formula Weight: 616.49 Odour: Odourless pH: 9.0 Beilstein Reference: 5374263
Formuła: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004017
Numer CAS: 1064-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-903-1