Drukuj
Ponceau S ≥75% (dye content), dark powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215194280 0215194210 0215194250
ICNA0215194280EA 1150 PLN
ICNA0215194280 ICNA0215194210 ICNA0215194250
Ponceau S ≥75% (dye content), dark powder
Ponceau S
Ponceau S is used as protein stain for electrophoresis.
Dye content: ~75%
Readily soluble in water.
Formuła: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Temp. topnienia: 300 °C (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003892
Numer CAS: 6226-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-319-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Dye Content ~75%
UV/VIS: l max (water) 517 - 523 nm