Chromotrope 2R
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17519.14
A17519.22
A17519.14EA
372
PLN
A17519.14
A17519.22
Chromotrope 2R
Chromotrope 2R
CAS No.: 4197-07-3
Molecular Formula: C16H10N2Na2O8S2
Formula Weight: 468.37
MDL No.: MFCD00003955
Formuła:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003955 Numer CAS: 4197-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-085-0 |