Drukuj
Chromotrope 2R, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
192010250 192011000
ACRO192010250EA 363 PLN
ACRO192010250 ACRO192011000
Chromotrope 2R, pure
Chromotrope 2R
Formuła: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
MW: 468.37 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003955
Numer CAS: 4197-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 224-085-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)