Tungsten(V) ethoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41794.04
41794.09
41794.04EA
874
PLN
41794.04
41794.09
Tungsten(V) ethoxide
Tungsten(V) ethoxide
CAS No.: 26143-11-3
Molecular Formula: C10H25O5W
Formula Weight: 409.15
Flash Point:
Intermediate for sol-gel coatings
Formuła:
C₁₀H₂₅O₅W MW: 409.15 g/mol Temp. Wrzenia: 110…115 °C (1 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078041 Numer CAS: 26143-11-3 |