Drukuj
Naphthol AS-BI phosphate 93%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, Naphthol AS-BI Phosphoric acid solution, Naphthol AS-BI-Phosphate, 6-Bromo-3-((2-methoxyphenyl)carbamoyl)naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate
415310010 415311000
ACRO415310010EA 1950 PLN
ACRO415310010 ACRO415311000
Naphthol AS-BI phosphate 93%
Naphthol AS-BI phosphate
Formuła: C₁₈H₁₅BrNO₆P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004058
Numer CAS: 1919-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-645-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %
GC ≥88 %