Tin(II) methoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
20897.06
20897.14
20897.06EA
940
PLN
20897.06
20897.14
Tin(II) methoxide
Tin(II) methoxide
CAS No.: 14794-99-1
Molecular Formula: Sn(OCH3)2
Formula Weight: 180.76
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 242-243°
MDL No.: MFCD00015612
Formuła:
C₂H₆O₂Sn MW: 180.76 g/mol Temp. topnienia: 242…243 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015612 Numer CAS: 14794-99-1 |