Tin(II) ethoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
20896.06
20896.03
20896.06EA
1180
PLN
20896.06
20896.03
Tin(II) ethoxide
Tin(II) ethoxide
CAS No.: 14791-99-2
Molecular Formula: C4H10O2Sn
Formula Weight: 208.81
Physical Form: Solid/semi-solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00015653
Formuła:
C₄H₁₀O₂Sn MW: 208.83 g/mol Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015653 Numer CAS: 14791-99-2 |